UV/Vis spectrophotometers, U-3900
Lieferant: VWR Collection
2J2-0013 2J2-0032
634-0756EA 16100 EUR
634-0756 634-0754
UV/Vis spectrophotometers, U-3900
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Die Spektralphotometer U-3900 und U-3900H sind umfassende Lösungen für die Forschung. Sie bieten eine hervorragende Leistung dank geringem Streulicht, wählbarem Bandpass und hoher Energie.
  • Doppelstrahl-Stabilität bietet höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit über längere Zeiträume
  • Möglichkeit, hochabsorbierende Substanzen mit einem Referenzstrahl für ein verbessertes Signal-/Rauschverhältnis zu dämpfen
  • Wählbarer Scanratenbereich von 1,5 - 2400 nm/min und einstellbare Scanraten für den UV-Bereich zur weiteren Minimierung des Rauschens
  • Eine USB-Schnittstelle und ein Laptop- oder Notebook-PC-Format hat auf der flachen Oberfläche des Geräts leicht Platz (siehe Abbildung)
Das U-3900H eignet sich zum Messen von Proben mit hoher Absorption/geringer Transmission und erreicht dennoch eine hervorragende Linearität.
Bestellinformation: Mit Sipper-Systemen, alternativen Küvettenhaltern, Filterhaltern und ulbrichtsche Kugeln. Bitte wenden Sie sich an Ihren Avantor-Spezialisten.
Lieferumfang: UV Solutions für U-3900 (mitgeliefert) garantiert hohe Flexibilität und umfassende Funktionalität.