Standard-Mikroskope, BA210 und BA310
Lieferant: MOTIC
1100100401483 1100100401512 1100100401487 1100100401515
630-2828EA 1406 EUR
630-2828 630-2739 MOTI1100100401487 MOTI1100100401515
Standard-Mikroskope, BA210 und BA310
Mikroskope
Diese Mikroskope eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel, Gesundheitswesen (Zahnärzte, Tierärzte), Forschung und Bildung (Universitäten, Hochschulen). Sie können mit Phasenkontrast-, Dunkelfeld- und Polarisationszubehör ausgestattet werden.
  • Besserer Kontrast sogar bei sehr schwachen Färbungen durch mehrlagig beschichtete Linsen
  • Phasenkontrast ist verfügbar, Dunkelfeld mit separatem Schieber (BA210) oder Drehkondensor (BA310) möglich
  • Robuster Tisch mit gleichmäßiger XY-Bewegung
The digital models include a built-in 3,0 MP camera with data transfer of 480 MB/s USB 2.0, a resolution of 2048×1536, white balance manually adjustable.
Recommended operating system is Windows® 7 and 10, Mac: OSX, USB 2.0.
Lieferumfang: Werden mit Blaufilter, Inbusschlüssel, Immersionsöl und einer Staubschutzhülle geliefert.