Sterilisationsboxen für Pipetten
Lieferant: BOCHEM
8870 8871 8872 8873 8874
612-1626EA 139 EUR
612-1626 612-1627 612-1628 612-1629 612-1630
Sterilisationsboxen für Pipetten
Boxen Pipetten-Sterilisationsbehälter
Edelstahl, quadratisch, autoklavierbar.
  • Kann bei 121 °C autoklaviert werden und ist biis +205 °C sterilisierbar
Silikon in Boden und Deckel hilft Schäden an den Pipetten beim Transportieren und Sterilisieren zu vermeiden.