VWR® VisiCam® Plus, USB-Digitalkameras
Lieferant: VWR Collection
630-2737EA 430 EUR
630-2737 630-2738 630-2919 630-2973 630-2974 630-3357
VWR® VisiCam® Plus, USB-Digitalkameras
Kameras
Diese Kameras liefern hochauflösende Bilder für alltägliche Mikroskopieaufgaben.
  • Sehr zuverlässige Farbtreue
  • Automatische Belichtung und Weißabgleich für klare Bilder
  • USB-3.0-Anschluss zur schnellen Datenübertragung
  • Optischer Anschluss für Standard-C-Mount
  • Inklusive Software zur Vorschau und Aufnahme von Bildern und Videos zur Analyse und Verarbeitung
Mit dem passenden C-Mount für Mikroskop und Kamera. Passt zu jedem Mikroskop in Bildung, Industrie und klinischer Anwendung.
Zubehörinformationen: Benötigte Software kann online unter "Weitere Informationen" heruntergeladen werden.
Lieferumfang: Lieferung inklusive USB-Kabel, Okularadapter (Ø 23 mm), Ringadapter (Ø 30 und 30,5 mm), Kalibrierungsobjektträger, CD-ROM mit Software und Benutzerhandbuch.