Weithalsflaschen mit Schraubkappe
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41324012 41324006 41324030 41324072 41324054 41324018 41324066 41324048 41324036
HECH41324012EA 153 EUR
HECH41324012 HECH41324006 215-2193 201-0495 201-0496 201-0497 201-0498 HECH41324048 HECH41324036
Weithalsflaschen mit Schraubkappe
Flaschen Glasflaschen
Glasflaschen, klar, mit weiter Öffnung und schwarzem PP Deckel. Ideal zur Probenentnahme, Lagerung und zum Transport von Pulvern und Pasten.
  • Gute chemische und physische Eigenschaften
  • Für Anwendungsgebiete ohne hohe thermische Belastung
  • Rundgewinde in Übereinstimmung mit DIN 168