Mikroextraktion durch gepackte Sorbentien (MEPS™)
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
006292 005291 006291 005292 006293 2928500 2928600
554-1460EA 194.6 EUR
554-1460 554-1454 554-1459 549-0733 549-0734 SGEA2928500 SGEA2928600
Mikroextraktion durch gepackte Sorbentien (MEPS™)
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Die Mikroextraktion durch gepackte Sorbentien (Micro Extraction by Packed Sorbent, MEPS™) ist eine Neuentwicklung auf dem Gebiet der Probenvorbereitung mit SPE (Solid-Phase Extraction / Fest-phasenextraktion). Das MEPS™-Produkt besteht aus zwei Komponenten, und zwar aus der MEPS™-Spritze und dem MEPS™-Kanüleneinsatz BIN (Barrel Insert and Needle Assembly). Für die Probenvorbereitung mit MEPS™ stehen folgende Sorbentien zur Verfügung: Umkehrphasen, Normalphasen, Mischmodus und Ionenaustauscher. Da die MEPS™-BINs für kleine Probenvolumen (bis unter 10 µl) verwendet werden können, eignen sie sich sehr gut für den Online-Einsatz im Rahmen von LC-MS-Analysen von Proben mit geringem Volumen.
  • Der BIN enthält die SPE-Phase und ist in die Nadel integriert
  • Er wird mit einer 100 oder 250 µl gasdichten MEPS™ Spritze verwendet, die die Handhabung von Flüssigkeiten bei normalem SPE-Druck ermöglicht
  • Die Probenvorbereitung für komplexe biologische Proben ist bereits an das MEPS™-Verfahren angepasst. Dadurch kann die Menge an Proben und Reagenzien für die Extraktion verringert werden
Das Basis-Material ist Kieselgel mit einer Partikelgröße von 45 µm und einer Porengröße von 60 Å.