Kryoröhrchen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5000-0012 5000-0020 5000-0050 5000-1012 5000-1020 5005-0015 5011-0012 5011-0020 5012-0012 5012-0020
479-3221EA 208 EUR
479-3221 479-3222 479-3223 479-3224 479-3225 479-0006 479-0007 479-0008 479-0009 479-0010
Kryoröhrchen, Nalgene®
Vials
Diese Aufbewahrungsröhrchen eignen sich hervorragend für die Lagerung in der Forschung und zur allgemeinen Laborlagerung von wertvollen und genomischen Materialien bis hinunter zur Dampfphase von Flüssigstickstoff (bei Temperaturen bis zu –150 °C). Sie bestehen aus PPCO und besitzen HDPE-Schraubverschlüsse.
  • Außengewinde
  • Selbststehend
  • Verwendung nicht zytotoxischer Rohstoffe für mehr Probensicherheit und zertifiziert DNase- und RNase-freie Röhrchen für die Genomik
  • Röhrchen mit Beschriftungsbereich sind graduiert
System 100™ Röhrchen bieten eineMore Product Information