Natriumchlorid 0,9%, Ecotainer®
Lieferant: B. Braun
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
3570130 3570160
BRAU3570130EA 29.7 EUR
BRAU3570130 BRAU3570160
Natriumchlorid 0,9%, Ecotainer®
Natriumchlorid
Sterile und pyrogenfreie topische Spüllösung.
  • PVC- und latexfrei
  • Steril und pyrogenfrei
  • Handliches Behältnis mit Drehverschluss
Ecotainer® wurde für die intra- und postoperative Spülung entwickelt.
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413
Schmelzpunkt: 801
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599