Industriehandschuhe, ölabweisend, HyFlex® 11-917 / 11-919
Lieferant: Ansell
11-917/7 11-917/8 11-917/10 11-917/9 11-919/7 11-919/8 11-919/10 11-919/9 11-917/6 11-919/6 11-917/11 11-919/11
ANSE11-917/7EA 102 EUR
ANSE11-917/7 ANSE11-917/8 ANSE11-917/10 ANSE11-917/9 ANSE11-919/7 ANSE11-919/8 ANSE11-919/10 ANSE11-919/9 ANSE11-917/6 ANSE11-919/6 ANSE11-917/11 ANSE11-919/11
Industriehandschuhe, ölabweisend, HyFlex® 11-917 / 11-919
Handschuhe
Diese nahtlosen Nylonträger mit ¾- oder kompletter Nitril-Beschichtung bieten eine hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für einen maximalen Bedienkomfort.
  • Raue Nitril-Beschichtung
  • Feines und dehnbares Gestrick für ausgezeichneten Tragekomfort
  • Elastischer Strickbund für einen passgenauen Sitz
  • Hervorragende Abriebfestigkeit
  • Beschichtung beständig bei der Handhabung verunreinigter Teile
  • Öko-Tex® Standard 100-zertifiziert
Ideal für die Montage von Haushaltsgeräten, Allgemeine Werks- und Maschinenwartung, Herstellung und Handhabung von Leichtmetall,More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell 11-917 11-919 11-917 11-919
Beidseitig tragbar / handspezifisch Handspezifisch Handspezifisch Handspezifisch Handspezifisch
Environmentally Preferable
Einweg / wiederverwendbar Wiederverwendbar Wiederverwendbar Wiederverwendbar Wiederverwendbar
Trägermaterial Nylon Nylon Nylon Nylon
Oberfläche ¾-Tauchbeschichtung Vollständig beschichtet ¾ dipped Fully coated
Messgerät 13 13 13 13
Stulpenart Strickbündchen Strickbündchen Strickbündchen Strickbündchen
EN Standard EN 388:2016 (4121A) EN 388:2016 (4121A) EN 388:2016 (4121A) EN 388:2016 (4121A)
Zugelassen für Lebensmittelkontakt + + + +