Industrie-Overalls, AlphaTec® 1500, Modell 138
Lieferant: Ansell
NV15S-00138-03 NV15S-00138-04 NV15S-00138-05 NV15S-00138-06 NV15S-00138-07 WH15S-00138-02 WH15S-00138-03 WH15S-00138-04 WH15S-00138-05 WH15S-00138-06 WH15S-00138-07
ANSENV15S-00138-03EA 252 EUR
ANSENV15S-00138-03 ANSENV15S-00138-04 ANSENV15S-00138-05 ANSENV15S-00138-06 ANSENV15S-00138-07 ANSEWH15S-00138-02 ANSEWH15S-00138-03 ANSEWH15S-00138-04 ANSEWH15S-00138-05 ANSEWH15S-00138-06 ANSEWH15S-00138-07
Industrie-Overalls, AlphaTec® 1500, Modell 138
Einweg-Kleidung
Diese Overalls bestehen aus einem dreilagigen SMS-Gewebe, das nachweislich 100% der Partikel größer als 3,0 µm filtert (gemäß JSTIIF-Partikelpenetrationstest).
  • Gummizüge an 3-teiliger Kapuze, Taille, Bündchen und Beinabschlüssen
  • 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig („atmungsaktiv“) zur Reduzierung einer Hitzebelastung
  • Silikonfrei Wichtige Eigenschaft bei Spritzlackierungsarbeiten
  • Optimierte Passform erhöht Komfort und Sicherheit für den Träger
Konzipiert für Arbeiter, die mit der Entfernung, Beseitigung oder Handhabung von Asbest, allgemeinen Wartungsarbeiten, Bau- und Vertragsreinigungen beschäftigt sind. Asbestfasern, wie Chrysotil, haben eine typische Größe von 3 bis 5 µm.
Gewicht:
Weiß: 48 g/m²
Marineblau/Rot: 50 g/m²
Standards: Typ 5/6, EN 1073-2; Kat. III.