Vakuum-Messgerät, VACUU·VIEW
Lieferant: VACUUBRAND
20683220 20683210
VACU20683220EA 901 EUR
VACU20683220 181-0465
Vakuum-Messgerät, VACUU·VIEW
Pumpen Vakuum-Messgeräte
VACUU·VIEW-Vakuummeter sind chemikalienbeständige Keramik-Membransensoren für Messungen im Grobvakuumbereich und bieten eine gasunabhängige Druckanzeige mit präziser kapazitiver Anzeige.
  • Hochpräzises Vakuummessgerät für Messungen vom Atmosphärendruck bis 0,01 bis 5 mbar
  • Kompaktes Design mit integriertem Sensor für eine sinnvollen Aufbau im Laborprozess
  • Leicht ablesbares beleuchtetes Display
Lieferumfang: Vakuum-Messgerät mit integriertem Vakuumsensor, betriebsfertig, Set Schlauchwelle DN 6/10 mm beigelegt, mit Steckernetzteil und Anleitung.