1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H54755.MD H54755.03 H54755.06
H54755.MDEA 62.8 EUR
H54755.MD H54755.03 H54755.06
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95%
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 115010-10-1 Molecular Formula: C7H5ClO4S Formula Weight: 220.63 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04974524
Formel: C₇H₅ClO₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04974524
CAS-Nummer: 115010-10-1
UN: 3261
ADR: 8,II