Mehrkanalpipetten, elektronisch, mit Bluetooth, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4671000BT 4671010BT 4671020BT 4671030BT 4671040BT 4671050BT 4671060BT 4671070BT 4671080BT 4671090BT 4671100BT
613-5752EA 1462 EUR
613-5752 613-5756 613-5760 613-5761 613-5753 613-5757 613-5762 613-5754 613-5758 613-5759 613-5755
Mehrkanalpipetten, elektronisch, mit Bluetooth, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Pipetten Mikropipetten
Dank dieser Pipetten mit verbesserter Vielseitigkeit können tägliche Pipettieraufgaben mit 96- und 384-Well-Mikroplatten automatisiert werden. Ein elektronischer Spitzenabwurf und die ergonomische Zeigefingerbedienung ermöglichen eine Entspannung des Daumens beim Pipettieren.
  • ClipTip-Arretierungstechnologie: Spitze ist fest und dicht angebracht, bis sie abgeworfen wird – keine abgefallenen Spitzen, keine Verschwendung von wertvollen Proben
  • Zwei Betriebsoptionen für jede Anwendung: auf Schritten basierende Matrix- oder Preset-Modus mit gespeicherten Einstellungen für die gängigsten Anwendungen
  • Fünf Benutzerprofile, personalisierte Benutzeroberfläche und Passwortschutz bieten eine einheitliche Bedienung für mehrere Benutzer und Umgebungen
  • Möglichkeit zur Speicherung von bis zu 30 gängigen Protokollen mit eigenem Namen und Kalibrierung mit der Programm-Funktion
  • Tracker für Wartung und Kalibrierung erinnern Benutzer, wenn die Pipette Wartung oder Reparaturen benötigt
  • Ein Lithium-Ionen-Akku sorgt für lang anhaltende Leistung; das Gerät kann über eine Ladestation oder einen Stecker aufgeladen werden
  • Pipetten können mit der neuen My Pipette™-App über den PC programmiert werden; Anschluss ist über USB- oder Bluetooth-Verbindung* möglich
Bestellinformation: Wird mit Universal-Netzteil geliefert. Erweiterte Garantie von zwei Jahren nur über Registrierung auf der Website verfügbar.
Bitte beachten Bitte beachten: Die Spitzen ClipTip 384 und ClipTip 12,5 und kompatible E1-ClipTip Modelle verfügen über keine Arretiertechnologie.
* Bluetooth-Modelle sind nicht in allen Ländern verfügbar