Mehrkanalpipetten, Spitzenabstands-Equalizer, elektronisch, mit Bluetooth, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4672010BT 4672020BT 4672030BT 4672040BT 4672050BT 4672060BT 4672070BT 4672080BT 4672090BT 4672100BT
613-5767EA 1960 EUR
613-5767 613-5770 613-5768 613-5771 613-5764 613-5769 613-5772 613-5765 613-5763 613-5766
Mehrkanalpipetten, Spitzenabstands-Equalizer, elektronisch, mit Bluetooth, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Pipetten Mikropipetten
Diese Pipetten sind ideal für den schnellen und effizienten Probentransfer zwischen praktisch allen Röhrchen, Racks, Mikrotiterplatten oder horizontalen Gelboxen. Dank der einstellbaren Spitzenabstände kann der Benutzer den Abstand zwischen den Spitzen durch einfaches Verschieben der Skala für das gewünschte Laborartikel-Format erweitern oder verkleinern. Ein elektronischer Spitzenabwurf und die ergonomische Zeigefingerbedienung ermöglichen eine Entspannung des Daumens beim Pipettieren.
  • ClipTip-Arretierungstechnologie: Spitze ist fest und dicht angebracht, bis sie abgeworfen wird – keine abgefallenen Spitzen, keine Verschwendung von wertvollen Proben
  • Zwei Betriebsoptionen für jede Anwendung: auf Schritten basierende Matrix- oder Preset-Modus mit gespeicherten Einstellungen für die gängigsten Anwendungen
  • Fünf Benutzerprofile, personalisierte Benutzeroberfläche und Passwortschutz bieten eine einheitliche Bedienung für mehrere Benutzer und Umgebungen
  • Möglichkeit zur Speicherung von bis zu 30 gängigen Protokollen mit eigenem Namen und Kalibrierung mit der Programm-Funktion
  • Tracker für Wartung und Kalibrierung erinnern Benutzer, wenn die Pipette Wartung oder Reparaturen benötigt
  • Ein Lithium-Ionen-Akku sorgt für lang anhaltende Leistung; das Gerät kann über eine Ladestation oder einen Stecker aufgeladen werden
  • Pipetten können mit der neuen My Pipette™-App über den PC programmiert werden; Anschluss ist über USB- oder Bluetooth-Verbindung* möglich
Bestellinformation: Wird mit Universal-Netzteil geliefert. Erweiterte Garantie von zwei Jahren nur über Registrierung auf der Website verfügbar.
Bitte beachten Bitte beachten: Die Spitzen ClipTip™ 384 und ClipTip™ 12,5 und kompatible E1-ClipTip™ Modelle verfügen über keine Arretiertechnologie.
* Bluetooth-Modelle sind nicht in allen Ländern verfügbar.