Centrifuge bottles, bio bottle, with screw cap, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3120-2006 3120-2024
525-2317EA 796 EUR
525-2317 525-0987
Centrifuge bottles, bio bottle, with screw cap, Nalgene®
Flaschen Zentrifugenflaschen
PPCO mit weißer PP-Schraubkappe und Silikondichtung.
  • Ergonomisches Design erleichtert Einfüllen, Rückgewinnung und Lagerung der Proben; die glatten Innenwände schädigen empfindliche Zellen nicht
  • PPCO bietet eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Maximale Betriebsdauer dieser Flaschen beträgt 50 Zyklen
  • Empfohlener Betriebstemperaturbereich: 4 bis 22 °C; Lagerung bei max. 0 °C
  • Entspricht der USP VI, ist nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch
Können beim Einsatz in einer Thermo Scientific Sorvall® RC12BP Zentrifuge mit dem Ausschwingrotor H-12000 einen Ertrag von 12 L in einem einzelnen Durchlauf verarbeiten. Ersetzt die Sorvall-Bioflasche (Kat.-Nr. 77061). Diese Flaschen eignen sich ideal für Bakterien-, Hefe- und Gewebeisolation. Große Trennvolumina von bis zu 12 L können bei bis zu 7333×g zentrifugiert werden. Eine graduierte Weithalsflasche erleichtert Dekantieren, Resuspendieren und Beseitigen von Pellets.