Natriumchlorid BP, Ph. Eur., JP, USP, rein
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
141659.0416 141659.1211 141659.1214
APPC141659.0416EA 138 EUR
APPC141659.0416 APPC141659.1211 APPC141659.1214
Natriumchlorid BP, Ph. Eur., JP, USP, rein
Natriumchlorid
Formel: NaCl
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5