Kerosin, 194…250 °C, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Leichtdestillat
8387.5000EA 147 EUR
8387.5000 8387.9200
Kerosin, 194…250 °C, J.T.Baker®
Kerosin
Siedepunkt: 194…250 °C
Flammpunkt: 70 °C
CAS-Nummer: 64742-47-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Boiling Range 194 - 250 °C