Nitrilo-tri-(methylphosphonsäure) ≥97% (durch titrimetrische Analyse), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tris(phosphonomethyl)amine, Nitrilotri(methylphosphonic acid)
72568-10G
SIAL72568-10GEA 126 EUR
SIAL72568-10G
Nitrilo-tri-(methylphosphonsäure) ≥97% (durch titrimetrische Analyse), Sigma-Aldrich®
Nitrilo-tri-(methylphosphonsäure)
Powerful complexing agent.
Formel: C₃H₁₂NO₉P₃
Molecular Weight: 299,05 g/mol
Schmelzpunkt: ∼215 °C
MDL: MFCD00002138
CAS-Nummer: 6419-19-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Colorless or White
Appearance (Form) Powder or Crystals
Assay by Titration (T) NaOH 1 M ≥97,0%
Proton NMR spectrum Conforms to Structure