Diethylentriaminpentaessigsäure ≥90%, weißes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Idranal V, DTPA, Titriplex® V, Kestranal® Aza Pa, N-Carboxymethyliminobis(ethylennitrilo)tetraessigsäure, Diethylentriamin-N,N,N',N'',N''-pentaessigsäure
0215147825
0215147883
0215147891
ICNA0215147825EA
34.9
EUR
ICNA0215147825
ICNA0215147883
ICNA0215147891
Diethylentriaminpentaessigsäure ≥90%, weißes Pulver
Diethylentriaminpentaessigsäure
Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid is used as a chelating agent. Diethylenetriaminepentaacetic acid may be used to synthesize chitosan (CH)-gadolinium (Gd) diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) conjugates.
- Presentation: White Powder
- pH: 2.27 (Lit.)
- Soluble in 1 M hydrochloric acid (50 mg/mL) & water.
- Storage temperature: Store at Room Temperature (15-30 °C)
pH: 2.27
Formel:
C₁₄H₂₃N₃O₁₀ Molecular Weight: 393,35 g/mol Schmelzpunkt: 219…220 °C (Lit.) Dichte: 1,770 g/mL (Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004289 CAS-Nummer: 67-43-6 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test | Passes |
Purity | ~90% |
FTIR | Conforms to Standard |