Cefazolin Natriumsalz
Lieferant: MP Biomedicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium (6R,7R)-7-(2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido)-3-(((5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
0215494680
0215494690
0215494691
ICNA0215494680EA
70.2
EUR
ICNA0215494680
ICNA0215494690
ICNA0215494691
Cefazolin Natriumsalz
Cefazolin sodium salt
Storage temperature.: +4 °C
Formel:
C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃ Molecular Weight: 476.48 g/mol |
MDL:
MFCD00056883 CAS-Nummer: 27164-46-1 |