Cefsulodin sodium salt
Lieferant: MP Biomedicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Cefsulodin sodium, Sodium (6R,7R)-3-((4-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl)-8-oxo-7-((R)-2-phenyl-2-sulphonatoacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Sulcephalosporin
0219867780
0219867783
ICNA0219867780EA
89.2
EUR
ICNA0219867780
ICNA0219867783
Cefsulodin sodium salt
Cefsulodin sodium salt
Storage temperature.: +4 °C
Formel:
C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂ Molecular Weight: 554.524 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07793338 CAS-Nummer: 52152-93-9 |