VWR®, Bechergläser, niedrige Form, Heavy-Duty
Lieferant: VWR Collection
213-0462EA 59.8 EUR
213-0462 213-0476 213-0477 213-0478 213-0479 213-0480 213-0481
VWR®, Bechergläser, niedrige Form, Heavy-Duty
Becher
Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss.
  • Gute Chemikalien- und Temperaturschockbeständigkeit
  • Widerstandsfähiger Beschriftungsbereich mit matter Oberfläche und weißen Graduierungen
  • Ausguss für optimale Leistung entwickelt
Heavy-Duty-Bechergläser haben aufgrund dickerer Wände eine höhere mechanische Stabilität als Standardprodukte. Der verstärkte Rand erhöht die Stoßfestigkeit und verringert die Bruchgefahr. Aufgrund der dickeren Wandstärke sind sie empfindlicher gegenüber raschen Temperaturveränderungen als das Standardprodukt. Daher wird ein gleichmäßiges und langsames Erhitzen empfohlen.