Triethoxy-3-(2-imidazolin-1-yl)propylsilane ≥97% (durch Gesamtstickstoff und titrimetrische Analyse), Flüssigkeit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3-(Triethoxysilyl)propyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
56760-10ML-F
56760-50ML-F
SIAL56760-10ML-FEA
57.4
EUR
SIAL56760-10ML-F
SIAL56760-50ML-F
Triethoxy-3-(2-imidazolin-1-yl)propylsilane ≥97% (durch Gesamtstickstoff und titrimetrische Analyse), Flüssigkeit, Sigma-Aldrich®
Triethoxy-3-(2-imidazolin-1-yl)propylsilane
- Additive for inorganic modification of block copolymers
- Catalyst for condensation reactions
- Modifier for organically modified layered silicates
Formel:
C₁₂H₂₆N₂O₃Si Molecular Weight: 274,43 g/mol Dichte: 1,005 g/mL (20 °C) (Lit.) Flammpunkt: 87 °C |
MDL:
MFCD00042997 CAS-Nummer: 58068-97-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to very dark yellow and colorless to very dark green-yellow |
Form | Liquid |
Titration (NT) HClO₄ 0,1 M | 97,0 - 103,0% |
Refractive index N20/D | 1,451 - 1,453 |
Proton NMR spectrum | Conforms to structure |