4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-pyran ≥98% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-(2-(4-(Dimethylamino)styryl)-6-methyl-4H-pyran-4-ylidene)malononitrile, DCM, 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
410497-1G 410497-250MG
SIAL410497-1GEA 182 EUR
SIAL410497-1G SIAL410497-250MG
4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-pyran ≥98% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
Voltage-tunable multicolor emission with enhanced luminance (~1000 cd/m²) was observed using varying amounts of DCM dye in a polymer light-emitting diode (PLED)
Formel: C₁₉H₁₇N₃O
Molecular Weight: 303,37 g/mol
Schmelzpunkt: 215…220 °C (Lit.)
Flammpunkt: 43 °C
MDL: MFCD00051341
CAS-Nummer: 51325-91-8
UN: 3175
ADR: ,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Form) Powder or Crystals
Proton NMR spectra Conforms to Structure
Wavelength (C=0,01 g/l Ethanol) 465 - 471 nm
Extinction Coefficient ≥39000
Absorption λmax. 468 nm
Nitrogen 13,5 - 14,2%