Abklatschplatten mit Bajonett Verschluß
Lieferant: PHARMAMEDIA DR MULLER
100.0100
120.0100
118.0100
MULL100.0100EA
306
EUR
MULL100.0100
MULL120.0100
MULL118.0100
Abklatschplatten mit Bajonett Verschluß
Medien für die Mikrobiologie
Abklatschplatten für die Mikrobiologie
Für den Gebrauch im Reinraum oder im Isolator in der Pharmaindustrie, für die Personalkontrolle ebenso wie für die Luftkontrolle. Isolation und Wachstum von anspruchsvollen Bakterien, Hefen und Pilzen in belüfteter oder geschlossener Position möglich. Einfache Handhabung dank dem Bajonett Verschluß.
- Verschließbare Petrischalen (aerob/anaerob=vent/closed-Position) garantieren sicheren Transport
- 3-fach verpackt, gamma bestrahlt
- Etikett auf der Unterseite
- H2O2 - undurchlässige Verpackungsfolie der Medien
Standards: Gemäß Ph Eur and Pharmakopoe
Lieferumfang: Alle Platten werden in vent Position und als Kühltransport geliefert.
Verpackung: 10 Platten pro Verpackungseinheit (6 oder 10 Stapel)