Werkzeuge für Überkopfrührer, Propeller, Diamant, Kreisel- und Ankerimpeller
Lieferant: witeg Labortechnik
DH.WOS501010 DH.WOS501013 DH.WOS501015 DH.WOS501017 DH.WOS501020 DH.WOS501031 DH.WOS501035 DH.WOS501111 DH.WOS501135
WITGDH.WOS501010EA 20 EUR
WITGDH.WOS501010 WITGDH.WOS501013 WITGDH.WOS501015 WITGDH.WOS501017 WITGDH.WOS501020 WITGDH.WOS501031 WITGDH.WOS501035 WITGDH.WOS501111 WITGDH.WOS501135
Werkzeuge für Überkopfrührer, Propeller, Diamant, Kreisel- und Ankerimpeller
Rührer Rührwerkzeuge
Impeller-Überkopfrührer für Typen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Drehzahl.
  • Aus Edelstahl 304 (hochwertig)
  • Widerstandsfähig gegen Säuren, Chemikalien und hohe Temperaturen
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten