Kerosin, Purum

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

60710-5L 60710-160KG
60710-5LEA 183.87 EUR
60710-5L HONC60710-160KG
Kerosin, Purum
Kerosin
Siedepunkt: 175…325 °C
Dichte: 0,8 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135561
CAS-Nummer: 8008-20-6
EINECS: 232-366-4
UN: 1223
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Refractive index (n 20/D) 1.434 - 1.444
Boiling range 189.5 - 250.4 °C
Refractive Index n20/D 1.436
Vapor Pressure 0.23 mmHg ( 20 °C)
Autoignition Temperature 442 °F
Explosion Limit 5 %
Expl. lim. 5%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR