Reinigungsmittel, flüssig, zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® FLA
Lieferant: Dr. Weigert
411230 411233 411226
148-3144EA 147 EUR
148-3144 148-3222 148-3149
Reinigungsmittel, flüssig, zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® FLA
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
neodisher® LaboClean FLA
  • Flüssiges alkalisches Konzentrat für universelle Anwendungen, frei von Phosphaten, Tensiden und Oxidationsmitteln
  • Komponenten: 5 - 15 % Polycarboxylate
  • Dosierung: 2 - 6 ml/l
Bitte beachten Die meisten Materialien sind korrosiv oder reizend. Sorgfalt ist bei der Materialauswahl zur Reinigung von Aluminium- und Titanelementen geboten. Bitte lesen Sie vor Verwendung das Materialsicherheitsdatenblatt.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable