Rohrsysteme, FlexTube und FlexTubePro, SymLine®
Lieferant: S.C.A.T.
106567 106575 106572 106566 106569 106573 106574 106568
SCTV106567EA 107.37 EUR
SCTV106567 SCTV106575 SCTV106572 SCTV106566 SCTV106569 SCTV106573 SCTV106574 SCTV106568
Rohrsysteme, FlexTube und FlexTubePro, SymLine®
Schläuche Transferschlauch
Diese flexiblen Schläuche aus PTFE können in Schutzschränken unter Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstmaße für Bohrungen eingesetzt werden. Sie sind die ideale Lösung für die Installation in engen Räumen, da sie sich leicht in Zwischenräumen platzieren lassen und die erforderliche Flexibilität in Sicherheitswerkbänken mit ausziehbaren Behältern bieten.
  • Hergestellt aus PTFE für bestmögliche chemische Beständigkeit
  • Einstellbar und einfach zu installieren; Rohr nach Bedarf kürzen, dann die optimierte Verschraubung und Dichtung montieren
  • Elektrostatisch