SPE-Säulen für spezielle Anwendungen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ wasserfreies Natriumsulfat-Florisil
Lieferant: Avantor
7495-04EA 366.94 EUR
7495-04 7495-18
SPE-Säulen für spezielle Anwendungen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ wasserfreies Natriumsulfat-Florisil
Chromatographiesäulen
Diese SPE-Säulen sind für die Reinigung von Kohlenwasserstoffextrakten aus Wasser konzipiert.
Standards: ISO 9377-2