HPLC-Säulen, Poroshell 120 SB-C18
Lieferant: Agilent
683975-902 685775-902 681975-902 681975-302 683775-902 683975-302 685975-302 685975-902 687775-902 687975-302 687975-902 689775-902 689975-302 689975-902 681775-902
554-1733EA 900 EUR
554-1733 554-4337 HEWL681975-902 HEWL681975-302 554-4336 554-1734 554-1732 554-1731 HEWL687775-902 554-1730 554-1729 HEWL689775-902 HEWL689975-302 HEWL689975-902 HEWL681775-902
HPLC-Säulen, Poroshell 120 SB-C18
Chromatographiesäulen
Poroshell 120 besteht aus einem oberflächlich porösen Partikel mit einem festen Kieselgelkern und einer porösen Außenschicht. Dieses Partikel bietet eine hohe Effizienz bei niedrigeren Drücken und ist ideal für schnelle oder hochauflösende Trennungen vieler Arten von Analyten.
  • Bietet eine größere Alternativselektivität
  • Der sterische Schutz der gebundenen Phase verhindert einen Abbau
  • Ideal für basische, neutrale, saure Proben oder aggressive mobile Phasen mit niedrigem pH-Wert
Die StableBond SB-C18-gebundene Phase wird durch chemische Bindung einer sterisch geschützten stationären C18-Phase an die poröse Hülle des Poroshell 120-Silica-Trägers hergestellt. Die dicht bedeckte, sterisch geschützte stationäre Diisobutyl-n-octadecylsilan-Phase ist chemisch stabil und sorgt für eine lange Säulenlebensdauer bei niedrigem pH-Wert (pH 1 bis 2).