HPLC-Säulen, YMC-Pack™ Pro C8, YMC Europe
Lieferant: YMC
OS12S03-1546WT
YMCAOS12S03-1546WTEA 0 EUR
YMCAOS12S03-1546WT
HPLC-Säulen, YMC-Pack™ Pro C8, YMC Europe
Chromatographiesäulen
Die ProFamily-Reihe wird aus ultrahochreinem Silica (99,999 %) hergestellt, das anschließend einem speziellen Bindungsprozess unterzogen wird. Für die Phasen der ProFamily wird Silica mit einem extrem niedrigen Metallgehalt verwendet, um polare Wechselwirkungen zu unterdrücken, da Metallverunreinigungen dazu führen, dass Silanolgruppen saurer werden.
  • Fortschrittliche Endcapping-Technologie
  • Hervorragende Auflösung
  • Reproduzierbarkeit
  • Moderat hydrophob und kürzere Retentionszeiten
Ideal für eine Vielzahl von Probentypen, einschließlich Pharmazeutika und Biologika mit relativ hoher Hydrophobie.
Lieferumfang: Jede Säule wird mit einem Chargenzertifikat über die physikalisch-chemischen Eigenschaften von reinem Silica, minimale Metallspuren, Bindung und chromatographische Leistung geliefert; Testchromatogramm, das eine leistungsstarke Plattenzählung zusammen mit einer strengen Spezifikation der Spitzensymmetrie zeigt.