Puffertabletten, Gurr
Lieferant: VWR Chemicals
331552SEA 61.5 EUR
331552S 331562U 331932D 331942F
Puffertabletten, Gurr
Puffer Mikroskopie-Puffer
Diese Tabletten bieten eine schnelle und einfache Methode zur Herstellung von Pufferlösungen.
Gurr-Puffertabletten zur Herstellung mikroskopischer Färbelösungen.
Eine in 100 ml destilliertem Wasser aufgelöste Tablette ergibt eine Pufferlösung des angegebenen pH-Wertes bei 20 °C. Die Molarität der Pufferlösungen ist 0,005 M.