PIG® HazMat Absorptionskissen
Lieferant: NEW PIG
HR7015 PIL302 PIL306 PIL307
121-0504EA 176.5 EUR
121-0504 121-0540 121-0541 121-0542
PIG® HazMat Absorptionskissen
Absorptionsmaterial
Kissen mit hoher Kapazität und erhöhter Absorptionskraft für große Mengen verschütteter, korrosiver Flüssigkeiten.
  • Absorbiert verschiedenste Säuren, Laugen und unbekannte Flüssigkeiten, auch solche mit hohen Konzentrationen, z.B. 98% Schwefelsäure und 30% Natriumhydroxid
  • Das chemikalienbeständige Kissen zersetzt sich nicht und verursacht keine gefährliche Reaktion bei Kontakt mit ätzenden Flüssigkeiten
  • Das Kissen hat eine große Oberfläche, eine hohe Kapazität und einen schnell absorbierenden Füllstoff zum schnellen Aufsaugen von Flüssigkeiten; ideal zum