Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) Volumetric
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: Caustic soda
181691.1212 181691.1211 181691.1214 181691.1315
APPC181691.1212EA 60.8 EUR
APPC181691.1212 APPC181691.1211 APPC181691.1214 APPC181691.1315
Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) Volumetric
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear, colourless liquid
Titer at 20°C 0,999 - 1,001
Traceability NIST
Solubility Miscible with water
pH 13,7