VWR®, Tube-Top-Vakuumfiltrationssysteme
Lieferant: VWR Collection
514-1068EA 240 EUR
514-1068 514-1069 514-1070 514-1071
VWR®, Tube-Top-Vakuumfiltrationssysteme
Filter Flaschenaufsatzfilter
Diese Einheiten sind ideal, um unnötige Transfers zu vermeiden, indem direkt in das Zentrifugenröhrchen gefiltert wird.
  • Mit Elektronenstrahlen sterilisiert
  • Pyrogenfrei
PES membrane: Low protein binding and low extractables. Ideal for tissue culture applications.
Lieferumfang: Each PP centrifuge tube is supplied with an individually wrapped cap for storage. Each individual unit is lot-numbered for easy identification and tracking.
Verpackung: In wiederverschließbarem Beutel verpackt. Zentrifugenröhrchen-Kappe ist einzeln verpackt.
Bitte beachten Trichter-/Röhrchengröße.