DNA-Isolierung, genomisches DNA-Isolierungskit, GNOME®
Lieferant: MP Biomedicals
112010600 112010400
ICNA112010600EA 647 EUR
ICNA112010600 ICNA112010400
DNA-Isolierung, genomisches DNA-Isolierungskit, GNOME®
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das GNOME® DNA-Isolierungskit ist eine schnelle und effiziente Methode zur Isolierung hochmolekularer genomischer DNA aus Bakterien, Pflanzen, Hefen, Blutzellen und anderen Säugetierzellen und -geweben aller Art. Es sind keine organischen Extraktionen erforderlich, und pro Präparation können bis zu 100 μg DNA isoliert werden.
Das Kit verwendet RNase MIXX, um RNA unmittelbar nach der Lyse zu eliminieren, und Protease MIXX, um zelluläre Proteine ​​schnell abzubauen. Darauf folgt eine proprietäre „Aussalzungs“-Technik, die die Notwendigkeit von Phenol, Chloroform oder anderen organischen Extraktionen überflüssig macht. Die DNA kann entweder aufgespult, mit einer Pinzette entfernt oder zentrifugiert und in TE gelöst werden.
Die mit diesem Verfahren isolierte DNA eignet sich für die Restriktionsenzymverdauung oder PCR-Amplifikation in nur 1 Stunde nach der Zelllyse.
Lieferumfang: Das Kit enthält eine Zelllyse-/Denaturierungslösung, RNase MIXX, Protease MIXX, eine Aussalzmischung und eine Zellsuspensionslösung.