ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, Laslo
Lieferant: ELTEN
716271/38 716271/39 716271/40 716271/41 716271/42 716271/43 716271/44 716271/45 716271/46 716271/47 716271/48 2716271/49 2716271/50
114-8046EA 81.9 EUR
114-8046 114-8047 114-8048 114-8049 114-8050 114-8051 114-8052 114-8053 114-8054 114-8055 114-8056 114-8057 114-8058
ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, Laslo
Schuhe und Stiefel
Leichte ESD-Sicherheitssandale aus einer atmungsfähigen Rindsleder/Textil/Mikrofaser-Kombination, ausgestattet mit gepolsterter Lasche und Kragen und einer rutschfesten Zweidichten-PU/PU-Laufsohle (antistatisch, öl- und benzinabweisend und hitzebeständig bis 130 °C).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Vlies-Einlegesohle ESD Pro, schwarz
  • Integrierte Fersenschlaufe
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport oder Montage sowie in Fällen, in denen die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Standards: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC