Wiederverwendbare Halbmasken zur Partikelfilterung, 8825+ und 8835+
Lieferant: 3M
8825PLUS 8835PLUS
111-2293EA 68.3 EUR
111-2293 111-2326
Wiederverwendbare Halbmasken zur Partikelfilterung, 8825+ und 8835+
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Die 3-dimensionale Gesichtsabdichtung mit integriertem Nasenprofil der 3M Premium+ Atemschutzmasken bieten die Annehmlichkeit einer Einweg-Partikelmaske und gleichzeitig das Konzept der passgenauen Gesichtsabdichtung einer Mehrweg-Atemschutzmaske.
  • Flexibles Material für individuelle Passform und sicheren Dichtsitz
  • Hochleistungsfiltermaterial 3M™ Advanced Electret sorgt für leichtes Atmen
  • 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil lässt Atemwärme und -feuchtigkeit hervorragend entweichen und verhindert ein Beschlagen von Schutzbrillen
  • Vier-Punkt Bebänderung, textil,