Unterziehhandschuhe, HyFlex® 48-105
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
48-105/6 48-105/7 48-105/8 48-105/9 48-105/10 48-105/11
112-3782EA 39.8 EUR
112-3782 112-3783 112-3784 112-3785 112-3786 112-3787
Unterziehhandschuhe, HyFlex® 48-105
Handschuhe
Gestrickte Nylon-Handschuhe mit PU-beschichteten Fingerspitzen.
  • Optimaler Schutz bei leichten Arbeiten, hoher Tragekomfort
  • Gute Bewegungsfreiheit für die präzise Handhabung kleiner Objekte im trockenen Umfeld
  • Elastischer Nylonträger für hervorragend anliegende Passform
  • Hervorragende Alternative zu leichten Lederhandschuhen
Ideal für leichte Inspektions-, Montage- und Verpackungs-Anwendungen.
Standards: EN 388:2016 (003XA); Kat. II