Kälteschutz-Handschuhe, ActivArmr® 80-400
Lieferant: Ansell
80-400/10 80-400/7 80-400/8 80-400/9 80-400/11
112-3827EA 184 EUR
112-3827 112-3824 112-3825 112-3826 112-3823
Kälteschutz-Handschuhe, ActivArmr® 80-400
Handschuhe
Strickhandschuhe mit Innenhandbeschichtung aus Latex und Strickbund. Isolierfutter aus Acryl-Schlingengewebe.
  • Ideal für Arbeiten bei Kälte bis zu −30 °C (bei kurzem Kontakt)
  • Griffsicherheit bei allen Arbeitsbedingungen
  • Hoher Tragekomfort
Exzellente Isolationseigenschaften für ein komfortables Arbeiten bei Kälte.
Standards: EN 388:2016 (2231C), EN 407 (X2XXXX), EN 511 (020), Kat. III