Avantor® Apollo C8, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
HICH36506EA 715 EUR
HICH36506 HICH36512 HICH5126774 96463/N
Avantor® Apollo C8, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® Apollo HPLC-Säulen verwenden hochreines, basendeaktiviertes Silica für leistungsstarke Trennungen.
  • Einfache Erweiterung von analytisch zu präparativ
  • Erweiterte pH-Stabilität liegt bei etwa 1,5 bis 10,5
  • USP L7
Diese Säulen sind ideal für Routineanalysen und für Labore in Bildungseinrichtungen.