VWR® VMS Advanced, Magnetrührer mit Heizplatte
Lieferant: VWR Collection
442-0661EA 600 EUR
442-0661 442-0663 442-0664 442-0665 442-0666 442-0667 442-0668 442-0669
VWR® VMS Advanced, Magnetrührer mit Heizplatte
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Dieser kompakte Rührer mit Glaskeramikplatte bietet ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Das Gerät verfügt über eine digitale Fehlercode-Anzeige, eine Restwärmeanzeige für die Heizplatte, einen festen Sicherheitskreis, der bei mehr als 550 °C die Heizung ausschaltet, und drei einstellbare Betriebsmodi (Standard, Sicherheit, Schutz gegen Verstellen). Die Rührer haben eine Drehzahl-Anzeigenskala und die optionale Funktion, sich direkt mit einem PT1000-Temperaturfühler verbinden zu lassen; bei Verwendung dieser Funktion beträgt die Regelgenauigkeit im Medium ±0,5 °C.
  • Exakte Temperatureinstellung über digitales Potentiometer
  • Gleichzeitige digitale Anzeige von Soll- und Isttemperatur auf einem LCD-Display
  • Isttemperatur-Anzeige im Medium mit einer Auflösung von 0,1 °C bei Verwendung des Temperaturfühlers PT 1000
  • Rührer kann über zwei Mikroregler gesteuert werden
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Lieferumfang: Lieferung mit PT1000-Temperaturfühler. Es ist eine Vielzahl an optionalem Zubehör erhältlich.