Chemikalienbeständige Handschuhe, PowerCoat® 948-31 Nitraf
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
2094831/8 2094831/9 2094831/10
112-0943EA 0 EUR
112-0943 112-1000 112-1012
Chemikalienbeständige Handschuhe, PowerCoat® 948-31 Nitraf
Handschuhe
Diese in Nitril getauchten Handschuhe mit baumwollgeflocktem Innenfutter eignen sich besonders für den Umgang mit Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoffderivaten.
  • Nitril sorgt für gute chemische und hervorragende mechanische Eigenschaften (Abrieb)
  • Die Innenseite aus Baumwollflock sorgt für maximalen Benutzerkomfort
  • Die raue Oberflächenbeschaffenheit verbessert die Griffigkeit in öligen oder feuchten Umgebungen
  • Das Bündchen schützt einen großen Teil des Unterarms
Ideal zur Nahrungszubereitung (fettige Produkte), Herstellung von Farben und Lacken. Bitte beachten: Nicht für den Kontakt mit ketonhaltigen Lösungsmitteln geeignet.
Thickness: 0,51 mm
Colour: Green
EN 374 (JKL), EN 388 (3131), Cat. III
Standards: EN 388:2016 (3101X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (AKLMNOPT), EN ISO 374-5:2016 (MIKROORGANISMEN);Kat. III.