Flaschen mit extra weitem Hals, Rund, mit Schraubkappe
Lieferant: MURRAY S
CO60UC20 CO250UC10 CO120UC20
215-2191EA 43.6 EUR
215-2191 215-2189 215-1919
Flaschen mit extra weitem Hals, Rund, mit Schraubkappe
Flaschen Glasflaschen
Glas, klar, mit Schwarzer Harnstoff-Schraubkappe
  • Gute chemische und physische Eigenschaften
  • Für Anwendungsgebiete ohne hohe thermische Belastung
  • Stabil und Robust
Diese Flaschen sind speziell für trockene Chemikalien und Proben geeignet, können allerdings auch für Flüssigkeiten verwendet werden. Die weite Öffnung ermöglicht es die Flaschen bequem und sicher mit Pulvern, Pasten, Granulaten und Flüssigkeiten zu Füllen