Trainings- und Dichtsitzprüf-Kit, FT-10
Lieferant: 3M
FT10 FT14
111-0453EA 435 EUR
111-0453 111-2539
Trainings- und Dichtsitzprüf-Kit, FT-10
Atemschutzmasken
Testkits und Zubehör, die entwickelt wurden, um Ihr Unternehmen bei der Erfüllung der OSHA-Anforderungen für Dichtsitzprüfungen für Atemschutzmasken zu unterstützen. Die Produkte können verwendet werden, um die Dichtheit zwischen Gesicht und Atemschutzgerät an jedem Partikel-Atemschutzgerät oder Gas-/Dampf-Atemschutzgerät mit Partikel-Vorfilter zu überprüfen. FT-10 verwendet eine Testlösung aus Natriumsaccharin, die ein süß schmeckendes Aerosol erzeugt.
  • Qualitative Dichtsitztest-Kits eignen sich zur Prüfung von Trägern von Einweg-Atemschutzmasken und Halbmasken mit Partikelfilter
  • Kits verlassen sich auf einen "Geschmackstest", um den Grad der Anpassung der Atemschutzmaske an das Gesicht des Trägers zu beurteilen
Für 3M-Atemschutzgeräte: 8812, 9322, 8835, 4000-Serie, 6000-Serie, 7500-Serie.
Standards: Die Atemschutzmaske sollte gemäß den COSHH-Vorschriften (Control of Substances Hazardous to Health Regulations) auf Dichtigkeit geprüft werden. Das Kit erfüllt die Leistungskriterien für die Dichtsitzprüfung von Atemschutzmasken gemäß dem aktuellen OSHA-Standard für Atemschutz: 29 CFR 1910.134, Anhang A.
Lieferumfang: Kit FT-10 enthält: Haube mit Manschette, zwei Vernebler, süß schmeckende Empfindlichkeitslösung, süß schmeckende Fit-Test-Lösung und laminierte Gebrauchsanweisung.