Eimerloser Bodenmopp, EasySat™
Lieferant: CONTEC
BLVKMOP BLVKMOPIR TBLVKMOP BLMOPQC
129-0213EA 684 EUR
129-0213 129-0214 129-0215 141-1467
Eimerloser Bodenmopp, EasySat™
Mopps
Der eimerlose Bodenmopp EasySat™ ist eine effektive und schnelle Lösung für alle anfallenden.
  • Vollständig autoklavierbar
  • Geschlossener Lösungstank zur Verringerung des Kontaminationsrisikos durch Chemikalien
  • Große Öffnung für leichtes Befüllen des Tanks
  • Leichtes Moppsystem wiegt 3,2 kg mit vollem Tank
  • Sprühkontrollmechanismus setzt bei Bedarf oder kontinuierlich Reinigungslösung frei
  • Abgewinkelter Moppkopf reinigt an schwer zugänglichen Stellen und ist in zwei Ausführungen verfügbar: glatte Oberfläche für die Reinigung von Böden und strukturierte Oberfläche für mehr Scheuerkraft
Dieser innovative Mopp wurde für den Reinraum entwickelt und ist einfach zu verwenden. Der eingebaute 1,5-Liter-Lösungstank macht Eimer und Wringer komplett überflüssig (ein voller Tank reinigt bis zu 465 m²). Einweg-Wischmoppköpfe werden aus ultrareinem Polyesterschaumstoff VertiKlean hergestellt.
Der Wischmoppkopf ist validiert steril gemäß den Richtlinien AAMI/ISO 11137:2006 erhältlich. Gammabestrahlt bis SAL 10⁻⁶, eine der strengsten Richtlinien von AAMI/ISO.