Schutzbrillen, Contour
Lieferant: Bollé Safety
CONTESP CONTPSI CONTPSF
111-0113EA 16.9 EUR
111-0113 111-0112 111-0514
Schutzbrillen, Contour
Schutzbrillen
Diese Brille zeichnet sich durch Stabilität, Schutz, Design, Tragekomfort und geringes Gewicht aus.
  • Rutschfeste TIPGRIP-Bügel
  • Rutschfester Nasenbügel
  • Modell mit ESP (Extra Sensory Perception): Innovative Beschichtung verhindert Blendungen und Schäden durch Blaulicht
Gewicht: 21 g
Standards: EN 166, (EN 170, EN 172)
Lieferumfang: Lieferung mit Mikrofaserbeutel.