Ultraschallprozessoren, Vibra-Cell™, VC 505 und VC 750
Lieferant: Sonics & Materials
Vibra-Cell™
432-0133EA 5160 EUR
432-0133
Ultraschallprozessoren, Vibra-Cell™, VC 505 und VC 750
Homogenisatoren Ultraschall-Desintegratoren
Der Vibra-Cell™ ist ein mikroprozessorgesteuerter Ultraschallprozessor hoher Intensität für Anwendungen mit hohem Volumen*. Er kann ein großes Spektrum an organischen und anorganischen Materialien in Anwendungen wie Zellaufschluss, Probenvorbereitung, Homogenisierung, Disaggregation und sonochemische Reaktionen sicher verarbeiten. Das System kann die Ausgangsleistung variieren und kontinuierlich sowohl Leistung (Watt) als auch Energie (Joules) überwachen. Die Mikroprozessorsteuerung mit Echtzeitanzeige bietet digitale Genauigkeit und eine reproduzierbare Steuerung der eingestellten und laufenden Parameter.
  • Durch automatische Feineinstellung ist eine ständige Einstellung nicht mehr erforderlich
  • Automatische Amplitudenkompensation gewährleistet eine einheitliche und belastungsunabhängige Auslenkung der Spitze
  • Hoch effiziente Konvertoren sind zum Hochleistungseinsatz konzipiert, es ist keine Zusatzkühlung erforderlich
  • Versiegelter piezoelektrischer Konvertor, Kristalle vom Typ PZT (Blei-Zirkonium-Titanat)
  • Fühler aus Titanlegierung (TI-6AL-4V)
Bestellinformation: Informationen zu Zubehör und Fühler für Vibra-Cell™ Prozessoren finden Sie im separaten Eintrag „Fühler und Zubehör für Vibra-Cell™ Ultraschallprozessoren“.
Lieferumfang: Wird komplett mit einem Kabel (1,5 m) vom Konverter, Standardfühler (13 mm), Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung geliefert.
Bitte beachten Probenvolumina* von 250 µl bis 1 Liter auf Chargenbasis und bis zu 20 Litern/Stunde auf Durchflussbasis, je nach Wahl der optionalen Ersatzfühler.
Sicherheitshinweis: Verwenden Sie bei Flüssigkeiten mit niedriger Oberflächenspannung nie einen Fühler mit Ersatzspitze. Verwenden Sie stattdessen einen Feststofffühler.