Pumpen und kolorimetrische Röhrchen für Gasmessungen
Lieferant: GASTEC
600 840 TG-1 27 25 26 107 GV-100S GV-100LS GV-110S 860 28
151-0050EA 272 EUR
151-0050 151-0060 151-0068 151-0023 151-0021 151-0022 151-0000 151-0064 151-0063 118-0080 118-0473 GAST28
Pumpen und kolorimetrische Röhrchen für Gasmessungen
Gas-Spürsysteme
Feststellung und Messung bestimmter Gase mit der Probenahmepumpe und Gasröhrchen.
  • Ergonomische, griffsichere Form, leicht und korrosionsfest
  • Integrierte Vorrichtung zum einfachen, sicheren und praktischen Abbrechen der Röhrchenspitze
  • Integrierter Durchflussindikator zeigt an, wenn die Probenahme abgeschlossen ist
Diese spezielle Pumpe dient zur Entnahme einer genauen 100 ml-Luftprobe durch ein Gasanalyseröhrchen.
The resulting length-of-stain colour change can be read directly off the tube's calibration scale, yielding an accurate concentration.
Kristallklare Röhrchen, eindeutige Farbänderungen und einfach abzulesende Kalibrierskala für genaue und direkte ablesbare Messerergebnisse.
Standards: NF EN 1231.
Bestellinformation: Andere Röhrchen sind auf Anfrage erhältlich.